For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
CRM18918
F.A.M.E. Mix
C8 - C24, certified reference material, ampule of 100 mg (Neat)
Wybierz wielkość
604,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
604,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 100 mg (Neat)
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
food and beverages
Format
mixture
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ester
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
-10 to -25°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- To determine the fatty acid content in the study to investigate the catalytic activity of Fe-exchanged montmorillonite K10 (Fe-MMT K10) in the conversion of waste cooking oil to biodiesel
- Assessment of fatty acids in the native microalgal species by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) to evaluate their lipid content and biomass productivity
- Fatty acid profiling of oil extracted from grape seeds using GC-MS to study the effect of ultrasound technology on the three extraction methodologies based on low-pressure Soxhlet and Bligh Dyer, and high-pressure supercritical carbon dioxide-SFE
- To evaluate the fatty acid composition of the biodiesel obtained from the wastewater treatment high-rate algal pond (WWT HRAP) biomass using GC-FID
Inne uwagi
Informacje prawne
Analit
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)