Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 118,00 zł |
Informacje o tej pozycji
118,00 zł
Quality Segment
assay
99%
form
solid
mp
74-76 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, hydroxyl
SMILES string
CCCCCCC(O)CCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H36O3/c1-2-3-4-11-14-17(19)15-12-9-7-5-6-8-10-13-16-18(20)21/h17,19H,2-16H2,1H3,(H,20,21)
InChI key
ULQISTXYYBZJSJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description ReagentPlus®, 99% | description 95% | description ≥99% (GC) |
| functional group carboxylic acid, hydroxyl | functional group carboxylic acid, hydroxyl | functional group carboxylic acid, disulfide | functional group ester |
| assay 99% | assay 99% | assay 95% | assay ≥99% (GC) |
| form solid | form solid | form - | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 74-76 °C (lit.) | mp 75-80 °C (lit.) | mp 155-158 °C (lit.) | mp - |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?