Przejdź do
R7257
Ricinoleic acid
≥95%
Synonim(y):
Ricinelaidic acid, (R)-12-Hydroxy-cis-9-octadecenoic acid, 12-Hydroxyoleic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
647,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2960,00 zł
2220,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5CH(OH)CH2CH=CH(CH2)7COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
298.46
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-470-2
Beilstein/REAXYS Number:
1727813
MDL number:
647,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
natural (organic)
Quality Segment
assay
≥95%
form
liquid
density
0.940 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, hydroxyl
lipid type
unsaturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCC[C@@H](O)C\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O3/c1-2-3-4-11-14-17(19)15-12-9-7-5-6-8-10-13-16-18(20)21/h9,12,17,19H,2-8,10-11,13-16H2,1H3,(H,20,21)/b12-9-/t17-/m1/s1
InChI key
WBHHMMIMDMUBKC-QJWNTBNXSA-N
Application
  • Multiplexed PLGA scaffolds with nitric oxide-releasing zinc oxide and melatonin-modulated extracellular vesicles for severe chronic kidney disease.: This innovative study utilizes ricinoleic acid in the fabrication of multiplexed PLGA scaffolds, demonstrating its effectiveness in enhancing the therapeutic efficacy of treatments for chronic kidney disease. The research underscores the potential of ricinoleic acid in medical applications, particularly in regenerative medicine and drug delivery systems (Rhim WK et al., 2024).
  • Optimizing the enzymatic production of biolubricants by the Taguchi method: Esterification of the free fatty acids from castor oil with 2-ethyl-1-hexanol catalyzed by Eversa Transform 2.0.: Demonstrates the industrial application of ricinoleic acid in producing biolubricants, emphasizing its economic and environmental benefits. The study provides insights into the sustainable production processes and industrial applications of ricinoleic acid (Monteiro RRC et al., 2024).
Packaging
Sealed ampule.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
R8750L137662240
description
≥95%
description
≥99% (GC)
description
≥98%
description
technical, 58-74% (GC)
assay
≥95%
assay
≥99% (GC)
assay
≥98%
assay
-
biological source
natural (organic)
biological source
-
biological source
plant oil (safflower)
biological source
-
functional group
carboxylic acid, hydroxyl
functional group
ester
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ricinoleic acid
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
435.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
224 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?