Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 212,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 571,00 zł |
Informacje o tej pozycji
212,00 zł
biological source
Ricinus communis
Quality Segment
form
liquid
optical activity
[α]20/D +5°, c = 5 in ethanol
refractive index
n20/D 1.478 (lit.)
bp
313 °C (lit.)
density
0.961 g/mL at 25 °C
lipid type
oils
SMILES string
O(C(COC(=O)CCCCCCC\C=C/CC(O)CCCCCC)COC(=O)CCCCCCC\C=C/CC(O)CCCCCC)C(=O)CCCCCCC\C=C/CC(O)CCCCCC
InChI
1S/C57H104O9/c1-4-7-10-31-40-51(58)43-34-25-19-13-16-22-28-37-46-55(61)64-49-54(66-57(63)48-39-30-24-18-15-21-27-36-45-53(60)42-33-12-9-6-3)50-65-56(62)47-38-29-23-17-14-20-26-35-44-52(59)41-32-11-8-5-2/h25-27,34-36,51-54,58-60H,4-24,28-33,37-50H2,1-3H3/b
InChI key
ZEMPKEQAKRGZGQ-AAKVHIHISA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source Ricinus communis | biological source - | biological source Ricinus communis | biological source Ricinus communis |
| form liquid | form - | form viscous liquid | form viscous liquid |
| bp 313 °C (lit.) | bp 313 °C (lit.) | bp 313 °C (lit.) | bp 313 °C (lit.) |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| density 0.961 g/mL at 25 °C | density - | density 0.961 g/cm3 at 25 °C | density 0.952-0.965 g/mL at 25 |
| refractive index n20/D 1.478 (lit.) | refractive index n20/D 1.478 (lit.) | refractive index n20/D 1.478 (lit.) | refractive index n20/D 1.478 (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Castor oil
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
awg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?