Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1430,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócproduct line
TentaGel™
Quality Segment
form
solid
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
extent of labeling
~0.26 mmol/g amine loading
particle size
~90 μm
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
Legal Information
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description extent of labeling: ~0.26 mmol/g amine loading | description extent of labeling: ~0.40 mmol/g loading | description extent of labeling: ~0.40 mmol/g loading | description extent of labeling: ~0.26 mmol/g loading |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| functional group amine | functional group amine | functional group amine | functional group alcohol |
| product line TentaGel™ | product line TentaGel™ | product line TentaGel™ | product line TentaGel™ |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TentaGel™ S-NH2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?