Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 373,00 zł 317,05 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 630,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H23F6N2P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
340.29
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥95.0%
Form:
liquid
317,05 zł
Cena katalogowa373,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95.0%
form
liquid
impurities
≤1.0% water
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCCCCC[n+]1ccn(C)c1
InChI
1S/C12H23N2.F6P/c1-3-4-5-6-7-8-9-14-11-10-13(2)12-14;1-7(2,3,4,5)6/h10-12H,3-9H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI key
GRCIJNHHTXBJAK-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95.0% | description ≥97.0% (HPLC) | description ≥99%, <500 ppm H2O | description - |
| assay ≥95.0% | assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥99% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form crystals | form solid |
| impurities ≤1.0% water | impurities - | impurities <500 ppm H2O | impurities - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?