Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 359,00 zł |
2.5 L | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 747,00 zł |
4 L | Przewidywany termin wysyłki12 sierpnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1200,00 zł |
10 L | Przewidywany termin wysyłki13 sierpnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2440,00 zł |
25 L | Przewidywany termin wysyłki13 sierpnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 4350,00 zł |
190 L | Przewidywany termin wysyłki14 sierpnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 26 190,00 zł |
Przewidywany termin wysyłki25 sierpnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 28 120,00 zł |
Informacje o tej pozycji
359,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Nazwa produktu
Tetrahydrofuran, for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
114 mmHg ( 15 °C), 143 mmHg ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
610 °F
expl. lim.
1.8-11.8 %
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.00005% Al (Aluminium), ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.0003 meq/g Acidity, ≤0.005% Peroxide (as H2O2), ≤0.03% Water
evapn. residue
≤0.0005%
color
clearAPHA: ≤10
refractive index
n
pH
7-8 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
transition temp
flash point -21.5 °C
density
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Al: ≤0.00005%, B: ≤0.000002%, Ba: ≤0.00001%, Ca: ≤0.00005%, Cd: ≤0.000005%, Co: ≤0.000002%, Cr: ≤0.000002%, Cu: ≤0.000002%, Fe: ≤0.00001%, Mg: ≤0.000002%, Mn: ≤0.000002%, Ni: ≤0.000002%, Pb: ≤0.00001%, Sn: ≤0.00001%, Zn: ≤0.00001%
SMILES string
C1CCOC1
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChI key
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Construction of Polycarbonates with Pendant Multifunctional Groups via a One-Step CO2/Diepoxide Copolymerization Approach.: This study employs tetrahydrofuran (THF) as a solvent in the synthesis of multifunctional polycarbonates through CO2 copolymerization, demonstrating its utility in creating advanced materials with potential applications in environmental sustainability and polymer chemistry (Wu et al., 2024).
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur | description for analysis EMPARTA® ACS | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description EMPROVE® ESSENTIAL |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 500 |
| grade ACS reagent | grade ACS reagent | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade - |
| assay ≥99.8% (GC) | assay ≥99.5% (GC) | assay - | assay ≥99.8% (GC) |
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
| refractive index n | refractive index n | refractive index n | refractive index n |
| expl. lim. 1.8-11.8 % | expl. lim. 1.8-11.8 % | expl. lim. 1.8-11.8 % | expl. lim. 1.8-11.8 % |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrahydrofuran
signalword
Danger
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-6.2 °F - closed cup
flash_point_c
-21.2 °C - closed cup
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
109-99-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?