80621
Piperazine
BioUltra, anhydrous, ≥99.0% (T)
Synonim(y):
1,4-Diazacyclohexane, Diethylenediamine
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
0.8 mmHg ( 20 °C)
Poziom jakości
linia produktu
BioUltra
Próba
≥99.0% (T)
Postać
solid
granice wybuchowości
14 %
zanieczyszczenia
insoluble matter, passes filter test
≤1% water
pH
11.0-12.5 (25 °C, 0.1 M in H2O)
tw
145-146 °C (lit.)
mp
109-112 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
ślady kationów
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
absorpcja UV
λ: 260 nm Amax: 0.035
λ: 280 nm Amax: 0.010
ciąg SMILES
C1CNCCN1
InChI
1S/C4H10N2/c1-2-6-4-3-5-1/h5-6H,1-4H2
Klucz InChI
GLUUGHFHXGJENI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?