Przejdź do
78475
Xylene Substitute
purum p.a., suitable for microscopy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352100
Form:
liquid
Produkt 78475 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum p.a.
Quality Segment
form
liquid
impurities
≤0.1% aromatic compounds (as benzene) (UV)
refractive index
n20/D 1.420
density
0.75 g/mL at 20 °C
suitability
suitable for microscopy
Application
Non-aromatic solvent mixture of saturated aliphatic hydrocarbons (C9-C11)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Xylene Substitute
signalword
Danger
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
<-40.0 °F - closed cup
flash_point_c
< -40 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
71-43-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)