General description
Exceptional Quality Standards: These solvents meet or exceed ACS specifications, providing assurance of high quality that is crucial for accurate testing and analysis in quality control.
Consistent Reproducibility: Designed for precision, the solvents ensure that results can be reliably reproduced, which is vital for maintaining compliance and integrity in quality control processes.
Versatile Applications: Suitable for a variety of QC tasks, including analytical testing, method validation, and testing USP/NF monographs, these solvents support a comprehensive approach to quality assurance in laboratory settings.
Preparation Note
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ksyleny
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
target_organs
hearing organs, Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
78.8 °F
flash_point_c
26 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
71-43-2 + 108-88-3
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1086332500 | 04027269684075 |
| 1086334000 | 04027269684082 |