327204
Paraffin wax
mp 53-58 °C (ASTM D 87)
Synonim(y):
Paraffin
About This Item
Polecane produkty
Postać
beads
waxy solid
mp
53-58 °C (ASTM D 87)
Klucz InChI
JWHAUXFOSRPERK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
602.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
317 °C - Pensky-Martens closed cup