Merck
1.08297
Ksylen (mieszanina izomerów)
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Rozpuszczalnik mieszaniny ksylenów
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
12191501
Grade:
ACS reagent
Bp:
136-145 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
8 hPa ( 20 °C)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor pressure
8 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
form
liquid
dilution
(for analytical testing)
kinematic viscosity
<0.9 cSt(20 °C)
bp
136-145 °C/1013 hPa
mp
-25 °C
transition temp
flash point 24 °C
solubility
0.175 g/L
density
0.87 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
General description
do analizy EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Application
Xylene (isomeric mixture) can be used:
  • as a solvent in various analytical techniques, including chromatography and spectroscopy.
  • in the analysis of environmental samples to detect and quantify xylene and its isomers in air, water, and soil.
  • as a solvent for the extraction of organic compounds from complex matrices.
Other Notes
Odkryj EMSURE - aby być więcej niż pewnym!
Zapoznaj się z różnymi akcesoriami i sprzętem z zakresu bezpieczeństwa laboratoryjnego do bezpiecznego obchodzenia się z rozpuszczalnikami, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa już od pierwszego użycia.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
75.2 °F
flash_point_c
24 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
71-43-2 + 108-88-3
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
108297250004027269971342
108297400004027269971359