Przejdź do
B56404
4′-Bromoacetophenone
98%
Synonim(y):
1-Acetyl-4-bromobenzene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
134,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
367,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrC6H4COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.04
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-799-3
Beilstein/REAXYS Number:
386015
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
134,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
solid
bp
255 °C (lit.)
mp
49-51 °C (lit.)
functional group
bromo, ketone
SMILES string
CC(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H7BrO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,1H3
InChI key
WYECURVXVYPVAT-UHFFFAOYSA-N
General description
4′-Bromoacetophenone is used as an organic building block in Heck and Suzuki coupling reactions. Generates phenyl radicals upon UV irradiation.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B56358714437632759
description
98%
description
ReagentPlus®, 99%
description
97%
description
97%
assay
98%
assay
99%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
255 °C (lit.)
bp
-
bp
-
bp
-
form
solid
form
liquid
form
solid
form
solid
mp
49-51 °C (lit.)
mp
8-11 °C (lit.)
mp
114-118 °C
mp
115-119 °C (lit.)
functional group
ketone, bromo
functional group
bromo, ketone
functional group
bromo, ketone
functional group
ketone, allyl
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4′-Bromoacetophenone
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
>212.0 °F
flash_point_c
> 100 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?