Przejdź do
138673
4-Bromophenylacetic acid
98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
317,00 zł
237,75 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
812,00 zł
609,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrC6H4CH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.04
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-523-7
Beilstein/REAXYS Number:
972146
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder
237,75 zł
Cena katalogowa317,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
powder
mp
114-117 °C (lit.)
solubility
ethanol: soluble 5%, clear, colorless to light yellow
functional group
bromo, carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)Cc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H7BrO2/c9-7-3-1-6(2-4-7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
InChI key
QOWSWEBLNVACCL-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Bromophenylacetic acid was used as standard in the extraction of nonylphenol polyethoxy carboxylates with 1-4 ethoxy groups from sludge samples.
Biochem/physiol Actions
4-Bromophenylacetic acid is a growth inhibitory substance. It causes the depolarization effect on the transmembrane potential difference of tobacco protoplasts isolated from two genotypes differing in their sensitivity to auxins.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
329045264466143057
description
98%
description
98%
description
98%
description
98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
ethanol: soluble 5%, clear, colorless to light yellow
solubility
95% ethanol: soluble 50 mg/mL, clear, light yellow
solubility
ethanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
95% ethanol: soluble 5%, clear, colorless to light yellow
form
powder
form
solid
form
solid
form
solid
mp
114-117 °C (lit.)
mp
123-126 °C (lit.)
mp
38-41 °C (lit.)
mp
76-78 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, bromo
functional group
carboxylic acid, fluoro, nitro
functional group
fluoro
functional group
disulfide
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. INDIA
    • Review 1
    • Votes 0
    3 out of 5 stars.
    4-bromophenylacetic acid
    Please correct structure of 4-bromophenylacetic acid, it is wrong
    Helpful?
    1. Response from Merck KGaA:
      Thank you for your review. We are sorry to hear that your experience did not match your product expectations. We encourage customers who experience problems with our products to contact us for additional technical support. Please visit https://www.sigmaaldrich.com/US/en/support/customer-support to submit a Product Technical Inquiry.
  2. 1 Ratings-only review