Merck
77923
Supelco
Bisphenol Z
analytical standard
Synonim(y):
4,4′-Cyclohexylidenebisphenol, Bisphenol Z
About This Item
Wzór liniowy:
C6H10(C6H4OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
268.35
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
190-192 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
ciąg SMILES
Oc1ccc(cc1)C2(CCCCC2)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C18H20O2/c19-16-8-4-14(5-9-16)18(12-2-1-3-13-18)15-6-10-17(20)11-7-15/h4-11,19-20H,1-3,12-13H2
Klucz InChI
SDDLEVPIDBLVHC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Sangwoo Lee et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 40, 297-304 (2017-02-09)
As adverse health effects of bisphenol A (BPA) become a growing public health concern, the chemicals substituting BPA have been increasingly used in everyday lives. BPA substitutes have been frequently detected in both environment and biota in increasing levels. However
Darja Gramec Skledar et al.
The Science of the total environment, 707, 135211-135211 (2019-12-24)
Bisphenol A and its analogs are environmental contaminants with well known estrogenic and anti-androgenic activities. In studies of human biomonitoring, simultaneous exposure to multiple bisphenols was shown in different biological samples, at picomolar to low nanomolar concentrations. Evaluation of their