Merck
B45712
Sigma-Aldrich
2,2-Bis(4-hydroxy-3-methylphenyl)propane
97%
Synonim(y):
4,4′-Isopropylidenedi-o-cresol
Wybierz wielkość
25 G
258,00 zł
258,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
258,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C[C6H3(CH3)OH]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.34
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
258,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
solid
bp
238-240 °C/12 mmHg (lit.)
mp
138-140 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cc(ccc1O)C(C)(C)c2ccc(O)c(C)c2
InChI
1S/C17H20O2/c1-11-9-13(5-7-15(11)18)17(3,4)14-6-8-16(19)12(2)10-14/h5-10,18-19H,1-4H3
Klucz InChI
YMTYZTXUZLQUSF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Used as a color-developer in thermosensitive recording materials.[1][2]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Chem. Abstr., 119, 259352g-259352g (1993)
Denshi Shashin Gakkaishi, 32, 18-18 (1993)
Katra Kolšek et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 29(1), 8-15 (2014-09-07)
A homeostasis of the glucocorticoid and androgen endocrine system is essential to human health. Their disturbance can lead to various diseases, for example cardiovascular, inflammatory and autoimmune diseases, infertility, cancer. Fifteen widely used industrial chemicals that disrupt endocrine activity were