Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 498,00 zł 373,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H8O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-694-9
Beilstein/REAXYS Number:
1073021
MDL number:
Assay:
≥95.0%
373,50 zł
Cena katalogowa498,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95.0%
mp
112-116 °C
functional group
aldehyde
SMILES string
COc1ccc(C=O)cc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-3-2-6(5-9)4-7(8)10/h2-5,10H,1H3
InChI key
JVTZFYYHCGSXJV-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
appearance: white/colorless to brown
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95.0% | description 99% | description tested according to Ph. Eur. | description ≥97%, FCC, FG |
| assay ≥95.0% | assay 99% | assay 99.0-101.0% dry basis | assay ≥97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300, 400 |
| mp 112-116 °C | mp 113-115 °C (lit.) | mp 81-83 °C (lit.) | mp 81-83 °C (lit.) |
| functional group aldehyde | functional group aldehyde | functional group - | functional group - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
>212.0 °F
flash_point_c
> 100 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?