Merck
450456
Sigma-Aldrich
4,4′-(1-Phenylethylidene)bisphenol
99%
Synonim(y):
Bisphenol AP
Wybierz wielkość
50 G
439,60 zł
439,60 zł
Cena katalogowa628,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 G
439,60 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C(C6H5)(C6H4OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
439,60 zł
Cena katalogowa628,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
mp
188-191 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(c1ccccc1)(c2ccc(O)cc2)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C20H18O2/c1-20(15-5-3-2-4-6-15,16-7-11-18(21)12-8-16)17-9-13-19(22)14-10-17/h2-14,21-22H,1H3
Klucz InChI
VOWWYDCFAISREI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Yi Chen et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 238, 299-305 (2018-03-25)
Bisphenols and triclosan (TCS) are widely used in consumer products. However, knowledge on human exposure to these anthropogenic chemicals has remained limited in China, especially for children. In this study, concentrations of seven bisphenols and TCS were determined in 283
Marie-Katherin Zühlke et al.
Applied microbiology and biotechnology, 104(8), 3569-3583 (2020-03-04)
Comparative analyses determined the relationship between the structure of bisphenol A (BPA) as well as of seven bisphenol analogues (bisphenol B (BPB), bisphenol C (BPC), bisphenol E (BPE), bisphenol F (BPF), bisphenol Z (BPZ), bisphenol AP (BPAP), bisphenol PH (BPPH))
Lei Tian et al.
Food chemistry, 326, 126942-126942 (2020-05-15)
A non-targeted screening method based on ultrasound-assisted extraction followed by high-performance liquid chromatography coupled with quadrupole time-of-flight mass spectrometry (HPLC-QTOF-MS) was developed to screen for the presence of plastic-related chemicals (PRCs) in different types of food (fish, chicken, canned tuna
Dipa Lalwani et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 200, 110718-110718 (2020-05-29)
Bisphenol A (BPA) has been frequently found in surface waters worldwide, and its estrogenic effects in humans are well documented. Nevertheless, less is known about other bisphenol analogues (BPs), such as bisphenol S (BPS) and bisphenol F (BPF) which are
Chien-Shu Chen et al.
Journal of medicinal chemistry, 52(9), 2716-2723 (2009-05-08)
Hepatitis C virus nonstructural protein 3 (HCV NS3) helicase is believed to be essential for viral replication and has become an attractive target for the development of antiviral drugs. A fluorescence resonant energy transfer helicase assay was established for fast