Przejdź do
1.09217
Gram′s safranine solution
for the Gram staining method
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
182,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
543,00 zł
25 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7480,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41116130
182,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
technique(s)
microbe id | staining: suitable
transition temp
flash point 49 °C
density
0.98 g/cm3 at 20 °C
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
General description
This ready-to-use Gram′s safranine solution-for the Gram staining method, is used in bacteriology. The Gram staining allows a fast differentiation of bacteria in Gram-positive and Gram-negative. The mureine structure of the bacteria walls is the basis of the color affinity. Bacteria will be stained with Gram′s crystal violet solution (Product number 1.09218) - an aniline dye - in the first step. After the treatment with iodinesolution (Lugol′s solution stabilized with PVP, Product number 1.00567), a dye-iodine complex will form. During the decolorizing step (Gram′s decolorizing solution, 1.10218), this complex stays in the multilayer mureine structures of the Gram-positive bacteria and they will appear blue-violet. Gram-negative bacteria have a monolayer mureine structure only, the dye-iod complex does not stay bound to the cellwall, they will be decolorized . Gram-negative bacteria will be counterstained by Gram′s safranin solution and appear pink to red.
A bottle with 500 ml Gram′s safranin solution is sufficient for staining up to 250 slides, it is also available as part of the Gram-color stain set, (Product number 1.11885). It is an IVD product and CE registered. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.102181.0921875482
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
100
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
room temp
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
-
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
120.2 °F
flash_point_c
49 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
W218618-9KG-K04061837508707
W218626-SAMPLE-K04061837508738
281964-1L04061826225745
942952-100ML04065272750219
W218618-1KG-K04061837543944
W218626-1KG-K04061837508721
W218618-SAMPLE-K04061837508714
W218626-5KG-K04061837876325
281964-250ML04061826225752
109217250004022536557397
109217902504022536641003
109217050004022536112046
Questions
  1. I have Gram's safranin solution for microscopy MERCK want to know about the conc. Of this product.
    1 answer
    1. The concentration of the Gram's Safranine solution is considered proprietary since the concentration is not listed in either the User's Guide or the Safety Data Sheet. Most textbook formulations for Grams Safranin will list the concentration as somewhere between 0.25% to 0.6% dye content.