This is a solution of 10% safranin in ethanol.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 121,00 zł | |
| 2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 617,00 zł |
Informacje o tej pozycji
121,00 zł
form
liquid
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
ethanol, 10%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
red to very dark red
refractive index
n20/D 1.339
solubility
water: soluble at 20 °C
density
0.986 g/mL at 20 °C
εmax
4.0 at 532 nm in 50% ethanol
suitability
suitable for microscopy
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].Cc1cc2nc3cc(C)c(N)cc3[n+](-c4ccccc4)c2cc1N
InChI
1S/C20H18N4.ClH/c1-12-8-17-19(10-15(12)21)24(14-6-4-3-5-7-14)20-11-16(22)13(2)9-18(20)23-17;/h3-11H,1-2H3,(H3,21,22);1H
InChI key
OARRHUQTFTUEOS-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- as a non-toxic replacement for crystal violet for the quantification of biofilm formation
- to develop a hyaluronic acid visualization method
- to study improved β-lactam susceptibility against biofilm-embedded staphylococcus aureus by 2-aminothiazole
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Ready-to-use solution.
- Modified and designed in such a way that staining can be carried out in staining cells, on the staining rack, and in automated staining systems.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable |
| suitability suitable for microscopy | suitability suitable for microscopy | suitability - | suitability suitable for microscopy |
| color red to very dark red | color - | color - | color - |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| solubility water: soluble at 20 °C | solubility methanol: 0.01 g/10 mL, red | solubility water: 1 mg/mL, clear, dark red to very dark red and red purple | solubility - |
| form liquid | form powder or crystals | form powder | form liquid |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
114.8 °F
flash_point_c
46 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.
Dla mikrobiologów najbardziej fundamentalny barwnik został opracowany w 1884 r. przez duńskiego bakteriologa Hansa Christiana Grama.
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 94635-2.5L-F | 04061833295991 |
| 94635-250ML-F | 04061833296042 |
-
この溶液の質量パーセント濃度を教えてください。