Przejdź do
HT90232
Gram′s Iodine Solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
918,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116121
918,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
Used as a kit component in Gram Stain Procedure (Sigma Procedure HT90).
Other Notes
Iodine, 0.33%, and potassium iodide, 0.66%.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HT9022852HT254
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
shelf life
Expiry date on the label
shelf life
Expiry date on the label
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gram′s Iodine Solution
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)