Merck
77610
Sigma-Aldrich
Phenol
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% (GC), crystalline (loose)
Synonim(y):
Hydroxybenzene
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
94.11
Beilstein:
969616
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
klasa czystości
ACS reagent
puriss. p.a.
gęstość pary
3.24 (vs air)
ciśnienie pary
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.5% (GC)
Formularz
crystalline (loose)
temp. samozapłonu
1319 °F
zawiera
~0.15% hypophosphorous acid as stabilizer
granice wybuchowości
8.6 %
zanieczyszczenia
≤0.2% water
pozostałość po odparowaniu
≤0.01%
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
40.5-41.5 °C
rozpuszczalność
water: soluble 84 g/L at 20 °C
gęstość
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
ślady kationów
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
ciąg SMILES
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Klucz InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Organy docelowe
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
174.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
79.0 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 812-812 (1994)
Tyman JHP.
Synthetic and Natural Phenols., 270-270 (1996)
Tyman JHP.
Synthetic and Natural Phenols., 67-67 (1996)
Tyman JHP.
Synthetic and Natural Phenols., 1-1 (1996)
Phenol-hypochlorite reaction for determination of ammonia.
Weatherburn M W.
Analytical Chemistry, 39(8), 971-974 (1967)