76954
Sodium 1-pentanesulfonate solution
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, concentrate, ampule
Synonim(y):
1-Pentanesulfonic acid sodium salt
About This Item
Polecane produkty
opis
anionic
Poziom jakości
Postać
solution
jakość
LiChropur™
ampule
opakowanie
ampule of 25 mL
metody
HPLC: suitable
ion pair chromatography: suitable
λ
in concentrate
absorpcja UV
λ: 210 nm Amax: 0.06
λ: 220 nm Amax: 0.04
λ: 230 nm Amax: 0.03
λ: 260 nm Amax: 0.01
λ: 500 nm Amax: 0.01
przydatność
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
ciąg SMILES
[Na].CCCCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C5H12O3S.Na/c1-2-3-4-5-9(6,7)8;/h2-5H2,1H3,(H,6,7,8);/q;+1/p-1
Klucz InChI
ROBLTDOHDSGGDT-UHFFFAOYSA-M
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?