Przejdź do
64306
S-Methyl methanethiosulfonate
purum, ≥98.0% (GC)
Synonim(y):
S-Methyl thiomethanesulfonate, MMTS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
211,00 zł
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
979,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3SO2SCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.20
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
220-970-0
Beilstein/REAXYS Number:
1446059
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
211,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.513
bp
69-71 °C/0.4 mmHg (lit.)
solubility
chloroform: 750mg + 5 ml Chloroform mg/mL, colorless to light greenish-yellow
density
1.337 g/mL at 20 °C, 1.337 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
disulfide
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CSS(C)(=O)=O
InChI
1S/C2H6O2S2/c1-5-6(2,3)4/h1-2H3
InChI key
XYONNSVDNIRXKZ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Modification of Thiol Enzymes: S-methyl methanethiosulfonate (MMTS) offers a unique method for the modification of thiol enzymes and redox-regulated proteins, providing potential applications in biochemical research focused on enzyme regulation and redox biology (Makarov et al., 2019).
  • Sensor Development for Protease Activity: S-methyl methanethiosulfonate is used as a blocking reagent on the structural transitions of papain-like cysteine proteases, which supports its utility in sensor development, allowing for the detection and analysis of protease activity in various biological processes (Markovic et al., 2023).
  • Agricultural Pathogen Control: Research evaluating S-methyl methanethiosulfonate as a late blight inhibitor highlights its potential as a broad-range toxin against plant pathogens, suggesting applications in agriculture for the management of crop diseases (Joller et al., 2020).
Other Notes
Methylsulfenylating agent with many applications; For the α-methylsulfenylation of cyclic ketones; Methyl disulfides from thiols; selective, reversible inactivation of enzymes[1][2]
Disclaimer
may discolor to yellow on storage
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2087954471490039
assay
≥98.0% (GC)
assay
97%
assay
≥96.0% (GC)
assay
≥98.0% (HPLC)
solubility
chloroform: 750mg + 5 ml Chloroform mg/mL, colorless to light greenish-yellow
solubility
DMF: soluble 1:1, chloroform: soluble 200 ul per mL, clear, faintly yellow-green, water: soluble 1:5
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
density
1.337 g/mL at 20 °C, 1.337 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.337 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
bp
69-71 °C/0.4 mmHg (lit.)
bp
69-71 °C/0.4 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
refractive index
n20/D 1.513
refractive index
n20/D 1.513 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under S-Methyl methanethiosulfonate
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
P. Laszlo et al.
The Journal of Organic Chemistry, 49, 2281-2281 (1984)
D. Scholz
Synthesis, 944-944 (1983)
D J Smith et al.
Biochemistry, 14(4), 766-771 (1975-02-25)
New reagents for the temporary blocking of active or accessible sulfhydryl groups of enzymes have been developed. These reagents, which are either alkyl alkanethiolsulfonates or alkoxycarbonylalkyl disulfides, rapidly and quantitatively place various RS- groups on the sulfhydryls to generate mixed
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
W326305-100G04061837528651
168149-100G04061835521173
168149-500G04061835554416
243005-1KG04055977199079
243005-25GM07790788054939
243005-100GM04055977199086
102838901004022536692678
102838010004022536037370
102838100004022536037387
30089-25G04061826660591
30089-100G04061826660096
30089-1G-KC04061826680261
30089-500G04061833440315
W326305-1KG04061835566839
C7352-100G04061835568321
C7352-25G04061835568338
778672-25KG04061833367568
778672-100G04061833315064
C5360-25KG04061834413837
C5360-10KG04061834413813
C5360-100G04061833502013
W326305-5KG04061834397441
W326305-SAMPLE04061835566846
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. What is the temperature and pH range that this product effectively blocks thiol groups?
    1 answer
    1. S-Methyl methanethiosulfonate (MMTS) is commonly used to modify and block thiol groups in proteins. To achieve effective blocking of thiol groups with MMTS, the following ranges should be considered:
      pH: Reactions with MMTS are typically performed in buffers with a pH range of 7-8.
      Temperature: Blocking of Thiols can be carried out at room temperature (25 °C).
      A literature search is encouraged to determine the best conditions for specific applications.
      Helpful?
  2. What is the solubility of Product 64306, S-Methyl methanethiosulfonate?
    1 answer
    1. Product 64306, S-Methyl methanethiosulfonate, is practically insoluble in water. It is soluble in methylene chloride. Several references do report that S-Methyl methanethiosulfonate is soluble in isopropanol at a 200mM concentration.  References are provided below: 1.  Yan, W., et al., "Quantitative Proteomic Analysis to Profile Dynamic Changes in the Spatial Distribution of Cellular Proteins", in Methods in Molecular Biology, Vol. 432: Organelle Proteomics, pp. 389-401 (Humana Press, 2008).2.  Sadowski, P.G., et al., Quantitative proteomic approach to study subcellular localization of membrane proteins.  Nature Protocols, 1, 1778-1789 (2006).
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.