Przejdź do
1.02968
Neocuproine
GR for analysis
Synonim(y):
2,9-dimetylo-1,10-fenantrolina
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H12N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.26
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
207-601-9
NACRES:
NA.21
MDL number:
Form:
solid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
solid
specific analyte(s)
cyanide
technique(s)
photometry: suitable
mp
159-164 °C
bulk density
280 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
n1c2c3nc(ccc3ccc2ccc1C)C
InChI
1S/C14H12N2/c1-9-3-5-11-7-8-12-6-4-10(2)16-14(12)13(11)15-9/h3-8H,1-2H3
InChI key
IYRGXJIJGHOCFS-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
72090932663N1501
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
159-164 °C
mp
-
mp
279-283 °C (lit.)
mp
-
form
solid
form
powder
form
-
form
crystalline
specific analyte(s)
cyanide
specific analyte(s)
-
specific analyte(s)
-
specific analyte(s)
-
bulk density
280 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
Analysis Note
Oznaczenie (miareczkowanie kwasem nadchlorowym, obliczone na bezwodnej substancji): ≥ 99,0 %
Tożsamość (spektrum IR): zgodne
Temperatura topnienia: 159 - 164 °C
Woda (wg Karla Fischera): ≤ 5,0 %
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
102968000504022536038421