Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 460,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1510,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H12N2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.26 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
207-601-9
MDL number:
Assay:
99%
460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
solubility
methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to dark yellow
SMILES string
[H]O[H].Cc1ccc2ccc3ccc(C)nc3c2n1
InChI
1S/C14H12N2.H2O/c1-9-3-5-11-7-8-12-6-4-10(2)16-14(12)13(11)15-9;/h3-8H,1-2H3;1H2
InChI key
MFZBSWSCIWCRKS-UHFFFAOYSA-N
General description
Neocuproine hydrate is chelating agent and forms complex with Cu+ formed by reduction of Cu+2 by hydroxylamine hydrochloride and produces electrochemiluminescence. It is an efficient ligand for alcohol oxidation with palladium in 1:1 water/DMSO mixtures.
Application
Neocuproine hydrate was used in determination of copper ions in aqueous solution using electrochemiluminescence.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 99% | assay - | assay 98% | assay ≥98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| solubility methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to dark yellow | solubility - | solubility water: soluble 100 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow (to red) | solubility - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?