Merck
W349003
Sigma-Aldrich
Ethyl stearate
≥97%
Synonim(y):
Ethyl octadecanoate, Stearic acid ethyl ester
Wybierz wielkość
W349003-SAMPLE
220,00 zł
250 G
357,00 zł
1 KG
442,00 zł
5 KG
2120,00 zł
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W349003-SAMPLE
220,00 zł
250 G
357,00 zł
1 KG
442,00 zł
5 KG
2120,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)16COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
312.53
Numer FEMA:
3490
Beilstein:
1788183
Numer WE:
Nr Rady Europy:
745
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.210
NACRES:
NA.21
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
Próba
≥97%
bp
213-215 °C/15 mmHg (lit.)
mp
34-38 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens, no known allergens
Organoleptyczne
waxy
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C20H40O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h3-19H2,1-2H3
Klucz InChI
MVLVMROFTAUDAG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ethyl stearate is a fatty acid ethyl ester (FAEE) is commonly found in vegetable oils.[1][2]
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Hydrocarbons for diesel fuel via decarboxylation of vegetable oils.
Kubickova I, et al.
Catalysis Today, 106(1), 197-200 (2005)
Comparison of ethyl glucuronide and fatty acid ethyl ester concentrations in hair of alcoholics, social drinkers and teetotallers.
Yegles M, et al.
Forensic Science International, 145(2), 167-173 (2004)
The dual role of macrophages in the sporozoite-induced malaria infection. A hypothesis.
J P Verhave et al.
International journal of nuclear medicine and biology, 7(2), 149-156 (1980-01-01)
S Aliaskarisohi et al.
The journal of physical chemistry. B, 115(40), 11631-11637 (2011-08-31)
In a previous work, Muruganathan and Fischer observed laser-induced local collapse of a methyl stearate monolayer. These experiments opened the possibility of studying the collapse mechanism in a highly controlled manner, since the laser intensity can be easily varied and
Yan-Bing Zhang et al.
Journal of Asian natural products research, 8(1-2), 119-123 (2006-06-07)
A new phenolic glycoside (1), mahkoside A, together with six known compounds including mangiferin (2), kaempferol-3-O-beta-D-glucoside (3), dodecanoic acid (4), palmitic acid (5) ethyl stearate (6) and sucrose (7), were isolated from the pit of Mahkota dewa. Their structures were