Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 185,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)10COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.37
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-386-0
Beilstein/REAXYS Number:
1769671
MDL number:
185,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.0% (GC)
bp
269 °C (lit.)
density
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C14H28O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16-4-2/h3-13H2,1-2H3
InChI key
MMXKVMNBHPAILY-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.0% (GC) | description for synthesis | description analytical standard | description analytical standard |
| assay ≥98.0% (GC) | assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99.5% (GC) | assay ≥99.0% (GC) |
| functional group ester | functional group - | functional group ester | functional group - |
| density 0.862 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.86 g/cm3 at 20 °C | density 0.869 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.862 g/mL at 20 °C (lit.) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| bp 269 °C (lit.) | bp 272 °C/1013 hPa | bp 261-262 °C (lit.) | bp 269 °C (lit.) |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?