Przejdź do
58384
Hamilton® syringe, 700 series, special needle
725SNR, volume 250 μL, needle size 22 ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
569,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
569,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
stainless steel needle (point style 3)
needle size
22 ga (blunt tip)
feature
needle type SN (special needle)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 80765
needle L
51 mm (2 in.)
volume
250 μL
compatibility
for sampling Valco VISF-2, for use with Rheodyne, for use with SSI
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
583835838221572
material
stainless steel needle (point style 3)
material
stainless steel needle (point style 3)
material
stainless steel needle (point style 3)
material
stainless steel needle (point style 2)
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 80765
manufacturer/tradename
Hamilton 80665
manufacturer/tradename
Hamilton 80565
manufacturer/tradename
Hamilton 80384
compatibility
for sampling Valco VISF-2, for use with SSI, for use with Rheodyne
compatibility
for use with Rheodyne, for use with SSI, for use with Valco VISF-2
compatibility
for use with Rheodyne, for use with SSI, mode of use Valco VISF-2
compatibility
for use with Hamilton 701SN (special needle)
needle size
22 ga (blunt tip)
needle size
22s ga (blunt tip)
needle size
22s ga (blunt tip)
needle size
26s ga (bevel tip)
volume
250 μL
volume
100 μL
volume
50 μL
volume
10 μL
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)