For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
328456
3-Methoxyphenol
96%
Synonim(y):
3-Hydroxyanisol, Resorcinol monomethyl ether
Wybierz wielkość
213,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
213,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.552 (lit.)
bp
113-115 °C/5 mmHg (lit.)
gęstość
1.131 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1cccc(O)c1
InChI
1S/C7H8O2/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5,8H,1H3
Klucz InChI
ASHGTJPOSUFTGB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
233.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
112 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?