Przejdź do
690945
N,N-Diethylacetoacetamide
Arxada quality, 98.0-100.3 % (w/w) (T)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
573,00 zł
210 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
31 080,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COCH2CON(C2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.21
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-792-3
Beilstein/REAXYS Number:
636486
MDL number:
Form:
liquid
573,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
quality
Arxada quality
manufacturer/tradename
Arxada AG
concentration
98.0-100.3 % (w/w) (T)
impurities
≤0.30% water, ≤4.00 g/L free amine
density
0.994 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCN(CC)C(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C8H15NO2/c1-4-9(5-2)8(11)6-7(3)10/h4-6H2,1-3H3
InChI key
NTMXFHGYWJIAAE-UHFFFAOYSA-N
Application
N,N-Diethylacetoacetamide is a β-dicarbonyl compound that  can be used to synthesize potent calcium channel blockers such as 2,6,6-trimethyl-3-diethylaminocarbonyl-4-aryl-5-oxo-1,4,5,6,7,8-hexahydroquinoline derivatives and N,N-diethyl-2,6,6-trimethyl-4-(3-nitrophenyl)-5-oxo-1,4,5,6,7,8-hexahydroquinoline-3-carboxamide. It can also undergo Michael addition in the presence of bis(2,4-pentanedionato)nickel(II) catalyst.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
493074537373493066
description
Arxada quality, 98.0-100.3 % (w/w) (T)
description
98 atom % 15N
description
80% in H2O
description
98 atom % 15N
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
density
0.994 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.957 g/mL at 25 °C
density
1.067 g/mL at 25 °C
density
0.897 g/mL at 25 °C
form
liquid
form
-
form
-
form
-
impurities
≤0.30% water, ≤4.00 g/L free amine
impurities
-
impurities
-
impurities
-
concentration
98.0-100.3 % (w/w) (T)
concentration
-
concentration
80% in H2O
concentration
-
quality
Arxada quality
quality
-
quality
-
quality
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
201.2 °F - closed cup
flash_point_c
94 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)