Przejdź do
R5655
Rebamipide hydrate
≥98% (HPLC), COX-2 activator, powder
Synonim(y):
α-[(4-Chlorobenzoyl)amino]-1,2-dihydro-2-oxo-4-quinolinepropanoic acid hydrate, Mucosta hydrate, OPC 12759 hydrate, Proamipide hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
393,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1580,00 zł
1343,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H15ClN2O4 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
370.79 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
393,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Rebamipide hydrate, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
DMSO: >5 mg/mL
SMILES string
O.OC(=O)C(CC1=CC(=O)Nc2ccccc12)NC(=O)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C19H15ClN2O4.H2O/c20-13-7-5-11(6-8-13)18(24)22-16(19(25)26)9-12-10-17(23)21-15-4-2-1-3-14(12)15;/h1-8,10,16H,9H2,(H,21,23)(H,22,24)(H,25,26);1H2
InChI key
WQRHVBKNEDPECA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Rebamipide helps to reduce intestinal injury, stimulated by radiation.
Rebamipide hydrate is an anti-ulcer agent, an antioxidant, a gastrointestinal agent, and a gastric cytoprotectant.
Rebamipide is an anti-ulcer agent with free-radical scavenging and anti-inflammatory effects. It has been used for mucosal protection, healing of gastroduodenal ulcers, and treatment of gastritis. It works by enhancing mucosal defense, scavenging free radicals, and temporarily activating COX-2 genes. Rebamipide significantly reduced ulcerogenesis and maintained mucosal superoxide dismutase (SOD) activity. It has also been used for the treatment of Behçet′s disease. Rebamipide may be involved in a noval mechanism to enhance tear secretion and increase mucin levels covering conjunctiva and cornea.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C7869H8664N156
description
≥98% (HPLC), powder
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), powder
description
≥98% (HPLC), solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 14 mg/mL at ~60 °C
color
white
color
white
color
white to tan
color
off-white
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)