For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
47083-U
Formaldehyde solution
stabilized with methanol, ~37 wt. % in H2O, certified reference material
Synonim(y):
Formalin
Wybierz wielkość
295,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
295,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
gęstość pary
1.03 (vs air)
ciśnienie pary
52 mmHg ( 37 °C)
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
temp. samozapłonu
572 °F
zawiera
~37% water in methanol as stabilizer
opakowanie
pkg of 1 mL
stężenie
~37 wt. % in H2O
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
gęstość
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
przydatność
suitable for manufacturing use (Laboratory chemicals)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[H]C([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
Klucz InChI
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
133.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
56.11 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Separation of Formaldehyde solution
Chromatograms
suitable for GC, application for air monitoring-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Helpful?
-
-
Are there any other compounds in Product No. 47083-U, Formaldehyde 37% Wt in Water, except formaldehyde and water?
1 answer-
Cat# 47083-U is a saturated solution of formaldehyde, water, and typically another agent, most commonly methanol. In its typical form, formalin is 37% formaldehyde by weight, 6-13% methanol, and the remainder water.
Helpful?
-
-
Why does Product No. 47083-U, Formaldehyde 37% Wt in Water, contain methanol?
1 answer-
A small percentage of methanol is added to limit the extent of polymerization of the formaldehyde.
Helpful?
-
-
What is the difference between formalin and formaldehyde?
1 answer-
Formaldehyde is a gas that is readily soluble in water. Formalin is the common name for a solution made of 37% formaldehyde, 6-13% methanol, and water. The terms are not interchangeable.