Przejdź do
HT501128
Formalin solution, neutral buffered, 10%
histological tissue fixative
Formalin solution, neutral buffered, 10%
Synonim(y):
Formaldehyde, Methanal
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
4 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
480,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352114
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
MDL number:
480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
concentration
10% formalin (approx. 4% formaldehyde)
color
colorless
pH
6.90-7.10
density
1.080 g/cm3
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[O-]#[C+H2]
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
InChI key
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
General description
10% Neutral buffered formalin (NBF) is the most commonly used fixative throughout the world for light microscopy and is a somewhat forgiving fixative. 10% NBF is well suited for large throughput laboratories, and requires a relatively short period of fixation, but can also be used for the long-term storage of tissue. Formalin fixation is thought to form between the aldehydes and the proteins, creating a gel, thus retaining cellular constituents in their in vivo relationship. Once properly fixed, the tissue should be able to withstand the subsequent stages of tissue processing or staining.
Application
Formalin solution, neutral buffered, 10% has been used in oil-red-o staining for the differentiation of 3T3-L1 preadipocyte cell line and mouse embryonic fibroblasts into adipocytes. It has been used in the histological analysis of rabbit′s eye and diabetic rat intestine.[1]
Formalin solution, neutral buffered, 10% has been used as a popular general purpose histological fixative to fix tissues.
Popular general purpose histological fixative.
Physical form
Neutral buffered solution
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HT5011HT501320HT5012
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
200
concentration
10% formalin (approx. 4% formaldehyde)
concentration
10% formalin (approx. 4% formaldehyde)
concentration
10% formalin (approx. 4% formaldehyde)
concentration
10% formalin (approx. 4% formaldehyde)
color
colorless
color
colorless
color
colorless
color
colorless
density
1.080 g/cm3
density
1.080 g/cm3
density
1.080 g/cm3
density
1.080 g/cm3
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
pH
6.90-7.10
pH
6.90-7.10
pH
6.90-7.10
pH
6.90-7.10
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Sens. 1
wgk
WGK 3
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
50-00-0 + 67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. Does HT501128 contain sodium phosphate monobasic or sodium phosphate dibasic? If so, what is the final % W/V? Also what is the pH of HT501128 at 25C? Thank you
    1 answer
    1. The exact buffer concentration for HT511128 is not stated on the website and is considered confidential. The classic textbook formulation for 10% Neutral Buffered Formalin is as follows:
      100 ml Formaldehyde, 37-40%
      900 ml distilled water
      4.0 grams sodium phosphate, monobasic
      6.5 grams sodium phosphate, dibasic (anhydrous)
      The Specification Sheet states the pH range must be between 6.90 to 7.10. The temperature at which the pH is not measured but should be either 20° or 25°C.
      Helpful?
  2. Is the formalin sensitive to light?
    1 answer
    1. Neutral buffered formalin solutions are particularly sensitive to ambient light. Long term exposure to UV light may result in degradation. This product is packaged in natural opaque plastic. Note that solutions should be tightly closed during storage.
      Helpful?
  3. Does Formalin solution, neutral buffered, contain any alcohol?
    1 answer
    1. Yes, this product contains Methanol which is included in the formaldehyde starting material. The concentration of methanol in this product is 1.0 - 1.5%.
      Helpful?
  4. Is this product HT501128-4L is RNase/nuclease free?
    1 answer
    1. Currently, none of the formalin solutions are nuclease free. Products that are exo or endo nuclease free are typically labeled as suitable for "molecular" use. If no testing is shown as being performed, the products are not claimed to be nuclease free.
      Helpful?
  5. Can the product HT501128-4L, Formalin solution, neutral buffered, 10%, be used for immunofluorescence staining?
    1 answer
    1. It is generally expected that if tissues are left in 10% Neutral Buffered Formalin for extended periods, the tissue may not be suitable for immunofluorescence. However, if the tissue spends only a short time in the 10% NBF, it might still be usable for immunofluorescence.
      Helpful?
  6. Is there a 10% neutralized buffered formalin stating the osmolality?
    1 answer
    1. None of the formalin solutions are tested for osmolality. Osmolality is significant for live cells, as cells struggle to survive when their surroundings are vastly different from their own, on the other hand formalin is only a fixative solution. Formaldehyde solutions are buffered to prevent the formation of formalin pigment or acid hematin that forms when tissues are fixed at low pH.
      Helpful?
  7. What are the differences between products 1004960700 and HT501128?
    1 answer
    1. Products 1004960700 (Formaldehyde solution, 4% buffered) and HT501128 (10% Neutral Buffered formalin) do not have a substantial difference. With HT501128, the formaldehyde used for dilution has a formaldehyde content of 37 to 40%. When the product is diluted 1 to 10 with water, it is referred to as 10% formalin, which has a formaldehyde content of 4% formaldehyde. Both products have the same concentration of formaldehyde in solution.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 2 Ratings-only reviews