Merck
W359807
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-4-propylphenol
≥99%, FG
Synonim(y):
4-Propylguaiacol, Dihydroeugenol
Wybierz wielkość
W359807-SAMPLE-K
220,00 zł
100 G
245,00 zł
1 KG
842,00 zł
5 KG
2990,00 zł
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W359807-SAMPLE-K
220,00 zł
100 G
245,00 zł
1 KG
842,00 zł
5 KG
2990,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H3(CH2CH2CH3)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.22
Numer FEMA:
3598
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
4.049
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Próba
≥99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.522 (lit.)
bp
125-126 °C/14 mmHg (lit.)
gęstość
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
clove; spicy; phenolic; sweet
ciąg SMILES
CCCc1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C10H14O2/c1-3-4-8-5-6-9(11)10(7-8)12-2/h5-7,11H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
PXIKRTCSSLJURC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
2-Methoxy-4-propylphenol is a volatile phenolic flavor compound identified in Bordeaux wines[1], liquid smoke[2], karanda fruit{9 5} and oregano.[3]
Zastosowanie
Potential applications include the profile enhancement of smoke flavors, clove, spicy nuances for cinnamon and pepper, vanilla, and fruit nuances.
Działania biochem./fizjol.
Odor at 1.0%
Taste at 10 ppm
Inne uwagi
Natural occurrence: Fish, pork, grape brandy, mate, rum, whiskey, tea and sherry.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Evan A Larson et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 29(9), 1908-1918 (2018-06-28)
Dopant-assisted atmospheric pressure chemical ionization (dAPCI) is a soft ionization method rarely used for gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). The current study combines GC-dAPCI with tandem mass spectrometry (MS/MS) for analysis of a complex mixture such as lignin pyrolysis analysis. To
Ju Yeon Lee et al.
Food chemistry, 220, 289-294 (2016-11-20)
The effects of eugenol, isoeugenol, coniferylaldehyde, and dihydroeugenol on the riboflavin-sensitized photooxidation of α-terpinene in methanol were studied. Riboflavin greatly accelerated α-terpinene oxidation in methanol during light illumination, resulting in two major oxidation products (p-cymene and ascaridole). The results clearly
Chemometric tools for identification of volatile aroma-active compounds in oregano.
Bansleben AC, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 395(5), 1503-1503 (2009)
ChemSensor classification of red wines.
Dirinck I, et al.
Developments in food science, 43, 521-524 (2006)
Study of a commercial liquid smoke flavoring by means of gas chromatography/mass spectrometry and Fourier transform infrared spectroscopy.
Guillen MD, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 43(2), 463-468 (1995)