Przejdź do
D2757
2,3-Diaminonaphthalene
≥95% purity (HPLC), powder
Synonim(y):
2,3-Naphthalenediamine, DAN
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1350,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5200,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.20
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
212-241-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2206394
1350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
2,3-Diaminonaphthalene, ≥95% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
technique(s)
titration: suitable
color
off-white to dark beige, to Dark Brown
mp
198-200 °C
solubility
pyridine: 50 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Nc1cc2ccccc2cc1N
InChI
1S/C10H10N2/c11-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)12/h1-6H,11-12H2
InChI key
XTBLDMQMUSHDEN-UHFFFAOYSA-N
General description
2,3-Diaminonaphthalene is also known as 2,3-Naphthalenediamine or DAN. It is one of the isomers of naphthalene bearing two amino groups, which are also called naphthalenediamines. They are usually prepared by reducing the nitronaphthalene derivative and aminating the subsequent hydroxynaphthalene derivative.
Application
  • 2,3-Diaminonaphthalene (DAN) has been used for the fluorometric measurement of nitrite/nitrate.
  • DAN has been used to develop a solid phase extraction-multisyringe flow injection system to spectrophotometrically detect the presence of selenium.
  • It has been employed in a study to develop a colorimetric assay for the detection of methylglyoxal.
  • It has also been used in a study to develop a novel ratiometric fluorescent probe for the in-situ detection of alkaline phosphatase activity.
Biochem/physiol Actions
2,3-Diaminonaphthalene (DAN) is used in the nitrite detection test, where it reacts with nitrite to form fluorescent 1H-naphthotriazol.
DAN also reacts with selenite to form 4,5-benzopiazselenol which is detectable via absorptiometry or fluorometry.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
88461A1028
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
color
off-white to dark beige, to Dark Brown
color
-
color
black, gray to dark green
solubility
pyridine: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
DMF: 50 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,3-Diaminonaphthalene
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
91-59-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)