Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 217,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 371,00 zł |
Informacje o tej pozycji
217,00 zł
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor density
4.9 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 384 °C), 10 mmHg ( 238 °C)
assay
≥98.0%
form
powder
impurities
P2O3, passes test (lim. ~0.02%), ≤0.02% insolubles
pH
1.5 (20 °C, 10 g/L)
mp
340 °C (lit.)
density
2.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
NH4+: ≤0.01%, heavy metals (as Pb): ≤0.01%
SMILES string
O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
InChI
1S/O10P4/c1-11-5-12(2)8-13(3,6-11)10-14(4,7-11)9-12
InChI key
YWEUIGNSBFLMFL-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
It may be used as one of the reaction components in the synthesis of dichlorine heptoxide (Cl2O7) and transition-metal phosphides (Ni2P, Co2P and MoP). P2O5 supported on alumina can be used for the solvent-free and microwave-assisted preparation of 1, 5-benzodiazepine analogs. P2O5/KX (X = Br, I) reagent system may be used for the transformation of alcohols into the corresponding alkyl iodides and bromides.
- High molecular weight poly(benzoxazole)s via direct polycondensation of aromatic dicarboxylic acids containing phenyl ether structure with 3,3′-dihydroxybenzidine dihydrochloride.
- Aromatic poly(phenylene ether ether ketone)s via direct self-polycondensation of 4-(4′-phenoxyphenoxy)benzoic acids.P8}
- 1,3-1H-dibenzimidazole-benzene by the reaction of isophthalic acid with 1,2-diaminobenzene.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder or crystals | form powder | form powder |
| assay ≥98.0% | assay ≥98.0% (T) | assay 99% | assay 99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| grade ACS reagent | grade ACS reagent, puriss. p.a. | grade anhydrous | grade - |
| mp 340 °C (lit.) | mp 340 °C (lit.) | mp 340 °C (lit.) | mp 340 °C (lit.) |
| density 2.3 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.3 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.3 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.3 g/mL at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphorus pentoxide
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?