Przejdź do
42926
Daidzin
analytical standard
Synonim(y):
4′,7-Dihydroxyisoflavone 7-glucoside, Daidzein 7-glucoside, Daidzein-7-O-β-D-glucopyranoside
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1490,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H20O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
416.38
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
59741
1490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc3C(=O)C(=COc3c2)c4ccc(O)cc4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H20O9/c22-8-16-18(25)19(26)20(27)21(30-16)29-12-5-6-13-15(7-12)28-9-14(17(13)24)10-1-3-11(23)4-2-10/h1-7,9,16,18-23,25-27H,8H2/t16-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
InChI key
KYQZWONCHDNPDP-QNDFHXLGSA-N
General description
Daidzin is a plant isoflavone glycoside and a potent inhibitor of human mitochondrial aldehyde dehydrogenase (ALDH-I).
Application
Daidzin may be used as a reference standard in the determination of daidzin in the root of Pueraria lobate using high-performance liquid chromatography (HPLC).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Biochem/physiol Actions
Daidzin was the most potent isoflavone glycoside tested in modulating differentiation of bone marrow stromal cells toward osteoblasts and away from adipocytes.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR2623PHR1858D7802
Daidzin analytical standard
Supelco
42926
Daidzin
Daidzin Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR2623
Daidzin
Daidzein Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1858
Daidzein
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
application(s)
food and beverages
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Daidzin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Aiguo Zeng et al.
Analytica chimica acta, 712, 145-151 (2011-12-20)
In order to differentiate two species of Radix Puerariae (Radix Puerariae lobatae and Radix Puerariae thomsonii) and to determine major isoflavonoids (puerarin, daidzin, daidzein and genistein) in the samples, a simple high performance liquid chromatography (HPLC) method with isocratic elution
Determination of puerarin, daidzin and daidzein in root of Pueraria lobata of different origin by HPLC.
SWJ, et al.
Zhongguo Zhong Yao Za Zhi = Zhongguo zhongYao ZaZhi = China Journal of Chinese Materia Medica, 28(1), 49-51 (2003)
Daidzin: a potent, selective inhibitor of human mitochondrial aldehyde dehydrogenase.
Keung MW and Vallee LB
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 90(4), 1247-1251 (1993)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
42926-10MG04061832105512