37212
Ammonium test kit Quantofix®
10-400 mg/L (ammonium)
Synonim(y):
Quantofix® Ammonium test kit
About This Item
Polecane produkty
opis
semi-quantitative
specyficzne anality
ammonium
zakres pomiaru
10-400 mg/L (ammonium)
Zastosowanie
agriculture
environmental
food and beverages
general analytical
metoda wykrywania
colorimetric
Opis ogólny
Kit including reagents and test sticks for 100 tests.
Storage:
Avoid exposing the sticks to sunlight and moisture. Store the kit below +30 °C in a dry place.
Gradation:
0 - 10 - 25 - 50 - 100 - 200 - 400 mg/l NH4+
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)