Kluczowe dokumenty
37210
Supelco
Phosphate test kit Quantofix®
3-100 mg/L (PO43-)
About This Item
Kod UNSPSC:
41113319
NACRES:
NA.21
opis
semi-quantitative
specyficzne anality
phosphate
zakres pomiaru
3-100 mg/L (PO43-)
Zastosowanie
agriculture
environmental
food and beverages
general analytical
metoda wykrywania
colorimetric
Opis ogólny
Zestaw testowy QUANTOFIX® jest gotowym do użycia, wstępnie skalibrowanym zestawem do badania zawartości fosforanów w roztworach.
Informacje prawne
Quantofix is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co., KG
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
H Barden
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 34(10), 1271-1279 (1986-10-01)
The intragranular location of carboxyl groups was tinctorially determined in human substantia nigra neuromelanin granules, human inferior olive lipofuscin granules, and mouse meningeal melanosomes. Soluble and insoluble lipid was stained with beta naphthol Sudans in unoxidized and oxidized frozen and
R J Thurston et al.
Biology of reproduction, 48(2), 393-402 (1993-02-01)
Protease and basic amidase activity was found in the seminal plasma of the domestic turkey. Amidase activity, measured through use of N-alpha-benzoyl-DL-arginine-p-nitroanilide-HCL (BAPNA), was 23-28 times greater for turkey than for guinea fowl or chicken. Within the reproductive tract, seminal