Kluczowe dokumenty
37072
Supelco
Formaldehyde test kit Quantofix®
10-200 mg/L (HCHO)
About This Item
Kod UNSPSC:
41113319
opis
semi-quantitative
specyficzne anality
formaldehyde
zakres pomiaru
10-200 mg/L (HCHO)
Zastosowanie
environmental
food and beverages
general analytical
metoda wykrywania
colorimetric
Opis ogólny
Contents:
Kit including reagents and test sticks for 100 tests.
Storage:
Avoid exposing the sticks to sunlight and moisture. Store the kit below +30 °C in a dry place.
Gradation:
0 − 10 − 20 − 40 − 60 − 100 − 200 mg/L HCHO
Informacje prawne
Quantofix is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co., KG
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)