Nazwa produktu
Test ogniw formaldehydowych, photometric, 0.10-8.00 mg/L (HCHO), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 25 tests
specific analyte(s)
formaldehyde
measuring range
0.10-8.00 mg/L (HCHO)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
disinfection control
drinking water
electroplating
environmental
mineral water
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric
storage temp.
15-25°C
General description
Test komórkowy na formaldehyd Spectroquant® umożliwia dokładne ilościowe oznaczenie zawartości formaldehydu w próbkach wodnych, takich jak środki dezynfekujące, konserwujące lub ścieki procesowe.
Stosowana metoda: W roztworze siarkowym formaldehyd reaguje z kwasem chromotropowym, tworząc fioletowy barwnik, który jest oznaczany fotometrycznie.
Testy komórkowe Spectroquant® są dostarczane z fabrycznie napełnionymi okrągłymi komórkami 16 mm i wszystkimi wymaganymi odczynnikami do przeprowadzenia analizy zgodnie z dostarczoną ulotką z instrukcją.
Wszystkie zestawy testów komórkowych i odczynników Spectroquant® są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metody i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
hcodes
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials