Kluczowe dokumenty
36333
3-Hydroxybenzoic acid
analytical standard
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
200-203 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
ciąg SMILES
OC(=O)c1cccc(O)c1
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
Klucz InChI
IJFXRHURBJZNAO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Polecane produkty
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)