Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 131,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 431,00 zł 323,25 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1400,00 zł |
Informacje o tej pozycji
131,00 zł
description
synthetic
Quality Segment
grade
puriss.
assay
≥99.0% (T)
form
crystals
optical activity
[α]20/D −13.5±0.5°, c = 10% in H2O
quality
unnatural form
ign. residue
≤0.05%
mp
167-171 °C, 172-174 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, hydroxyl
SMILES string
O[C@@H]([C@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m0/s1
InChI key
FEWJPZIEWOKRBE-LWMBPPNESA-N
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (T) | assay 99% | assay ≥99.5% | assay ≥98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form crystals | form - | form granular, powder or crystals | form powder or crystals |
| mp 167-171 °C, 172-174 °C (lit.) | mp 172-174 °C (lit.) | mp 170-172 °C (lit.) | mp 170-172 °C (lit.) |
| quality unnatural form | quality - | quality - | quality - |
| functional group carboxylic acid, hydroxyl | functional group - | functional group carboxylic acid, hydroxyl | functional group - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(−)-Tartaric acid
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?