Various sources state that aluminum acetate is water soluble at up to 1.1 g/L at 25 °C. However, the solubility has not been validated.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 239,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 762,00 zł |
Informacje o tej pozycji
239,00 zł
form
powder
Quality Segment
contains
boric acid as stabilizer
composition
Al, 16-19% EDTA titration , B, 2.5% EDTA titration
reaction suitability
core: aluminum
SMILES string
CC(=O)O[Al](O)O
InChI
1S/C2H4O2.Al.2H2O/c1-2(3)4;;;/h1H3,(H,3,4);;2*1H2/q;+3;;/p-3
InChI key
KLMDYFUUSKOJAX-UHFFFAOYSA-K
General description
Application
- As an aluminum dopant to reduce the cobalt content in lithium-rich layered oxide cathode materials of lithium-ion batteries. These materials exhibit excellent capacity retention and voltage retention, enhancing electrochemical performance.
- To prepare doped zinc oxide thin films by atmospheric pressure plasma (APP) deposition process.
- As a cross-linker for temperature-controlled gel-casting and joining of ceramics. These aluminum borate nanofibrous porous ceramics are excellent candidates for high-temperature insulation applications.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10043-35-3
10043-35-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What would be the saturation point in water?
1 answer-
Helpful?
-
-
밀도가 어떻게 됩니까?
1 answer-
Unfortunately, density has not been determined for this product.
Helpful?
-
-
DOES IT SOLUBLE IN WATER
1 answer-
This product is not tested for solubility. However, various sources state that aluminum acetate is water soluble at up to 1.1 g/L at 25 °C. This rate has not been validated. When dissolved in water, it hydrolyzes to form acetic acid and sodium acetate.