Przejdź do
1.08379
Trietanoloamina
GR for analysis
Synonim(y):
Tris(2-hydroksyetylo)amina, 2,2′,2′′-trihydroksytrietyloamina, TEA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
265,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
447,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
N(CH2CH2OH)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.19
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
203-049-8
NACRES:
NB.21
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Bp:
360 °C/1013 hPa (decomposition)
Vapor pressure:
<0.01 hPa ( 20 °C)
265,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
viscous liquid
autoignition temp.
325 °C (DIN 51794)
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
3.6-7.2 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
pH
10.5 (20 °C, 15 g/L in H2O)
bp
360 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
21 °C
transition temp
flash point 190 °C
density
1.12 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
N(CCO)(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO3/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h8-10H,1-6H2
InChI key
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Wykorzystanie energii świetlnej i kataliza mikrobiologiczna dla ulepszonego biowodoru: Trójskładnikowy system sprzęgania Fe@C-Rhodobacter sphaeroides z udziałem trietanoloaminy: Trietanoloamina jest wykorzystywana do zwiększenia wykorzystania energii świetlnej i katalizy mikrobiologicznej w nowym systemie trójskładnikowym, znacznie zwiększając wydajność produkcji biowodoru (Jiang et al., 2024).
  • Oczyszczanie i wykorzystanie surowego zielonego glicerolu z transestryfikacji trójglicerydów w formulacji alkoholowego żelu do dezynfekcji rąk: Trietanoloamina jest stosowana do optymalizacji składu nowego alkoholowego żelu do dezynfekcji rąk, zwiększając jego skuteczność mikrobiologiczną i bezpieczeństwo użytkownika (Trindade Mazala et al., 2024).
Analysis Note
Czystość (GC): ≥ 99
Tożsamość (spektrum IR): zgodna
Wygląd: bezbarwna do lekko żółtej ciecz wiskozowa
Chlorek (Cl): ≤ 0,0001 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,002 %
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0.0001 %
Fe (żelazo): ≤ 0,0001 %
Etanoloamina (GC): ≤ 0,1 %
Dietanoloamina (GC): ≤ 0,5 %
Popiół siarczanowy (600 °C): ≤ 0,005 %
Woda (według Karla Fischera): ≤ 0,2 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trietanoloamina
wgk
WGK 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
354.2 °F - closed cup
flash_point_c
179 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)