T2545000
Trolamine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Triethanolamine, 2,2′,2′′-Nitrilotriethanol, Tris(2-hydroxyethyl)amine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
gęstość pary
5.14 (vs air)
ciśnienie pary
0.01 mmHg ( 20 °C)
rodzina API
trolamine
temp. samozapłonu
600 °F
granice wybuchowości
8.5 %
producent / nazwa handlowa
EDQM
współczynnik refrakcji
n20/D 1.485 (lit.)
przydatny zakres pH
7.3-8.3
pKa (25°C)
7.8
tw
190-193 °C/5 mmHg (lit.)
mp
17.9-21 °C (lit.)
gęstość
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO3/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h8-10H,1-6H2
Klucz InChI
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
354.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
179 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta