33371
Naptalam
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
N-(1-Naphthyl)phthalamidic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
NMR: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
185-190 °C
przydatność
passes test for identity (NMR)
Zastosowanie
agriculture
environmental
format
neat
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccccc1C(=O)Nc2cccc3ccccc23
InChI
1S/C18H13NO3/c20-17(14-9-3-4-10-15(14)18(21)22)19-16-11-5-7-12-6-1-2-8-13(12)16/h1-11H,(H,19,20)(H,21,22)
Klucz InChI
JXTHEWSKYLZVJC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Informacje prawne
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?