Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 424,00 zł |
Informacje o tej pozycji
424,00 zł
grade
analytical standard
Quality Level
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
215 °C
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
N.CP(O)(=O)CCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12NO4P.H3N/c1-11(9,10)3-2-4(6)5(7)8;/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10);1H3
InChI key
ZBMRKNMTMPPMMK-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Human serum samples by mixed-mode solid-phase extraction (SPE), tert-butyldimethylsilyl (t-BDMS) derivatization and gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) operating on electron impact (EI) mode of detection.
- Water samples by ion-exchange cleanup and derivatization followed by analysis using GC coupled to tandem mass spectrometry (MS/MS) equipped with EI mode of detection.
- Finnish arable soils by high performance liquid chromatography combined with fluorescence detection (HPLC-FLD).[1]
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| format neat | format neat | format neat | format - |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - |
| grade analytical standard | grade certified reference material, TraceCERT® | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade - |
| product line PESTANAL® | product line TraceCERT® | product line - | product line - |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
77182-82-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
LC/MS Analysis of Glyphosate and Metabolites on apHera™ NH2, 2 mm I.D. Column
Produkty
Glifosat i związki pokrewne są mierzone w płatkach owsianych i płatkach dla niemowląt przy użyciu cząstek na bazie polimeru jonowymiennego do HPLC i SPE. Uzyskano niski poziom detekcji.
Glyphosate analysis: LC-MS/MS method with Supel™ Carbon LC U/HPLC column for stability and retention.
Glyphosate and related compounds are measured in oatmeal and infant cereal using ion-exchange polymer-based particles for HPLC and SPE. Low level detection was obtained.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 45520-100MG | 04061835377381 |
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Helpful?
-
-
Product 45520, Glufosinate-ammonium, is a D, L isomer mix. What proportions of each are in this product?
1 answer-
This product is described as being racemic (DL). Thus it would consist of 50% of the D- and 50% of the L- isomer.
Helpful?
-
-
How do I dissolve Product 45520, Glufosinate-ammonium?
1 answer-
According to the chemicals encyclopedia published by the Royal Society of Chemistry, product 45520 is soluble in water.