Merck
33220
Sigma-Aldrich
Formaldehyde solution
puriss. p.a., ACS reagent, ≥36.5%
Synonim(y):
Formalin
About This Item
Wzór liniowy:
HCHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
30.03
Beilstein:
1209228
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12190000
Identyfikator substancji w PubChem:
bp:
97 °C
klasa czystości
ACS reagent
puriss. p.a.
Poziom jakości
gęstość pary
1.03 (vs air)
ciśnienie pary
52 mmHg ( 37 °C)
Formularz
powder
temp. samozapłonu
572 °F
zawiera
~10% methanol as stabilizer
stężenie
≥36.5%
dilution
(for analytical testing)
zanieczyszczenia
≤0.0002% heavy metals (as Pb)
≤0.6% (water)
pozostałość po prażeniu
≤0.005% (as SO4)
bp
97 °C
mp
-15 °C
gęstość
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤1 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
ślady kationów
Fe: ≤1 mg/kg
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=NN(c2ccc(cc2)S([O-])(=O)=O)C(=O)C1N=Nc3ccc(cc3)S([O-])(=O)=O
[H]C([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
Klucz InChI
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Przyrostek -D istnieje wyłącznie w celach administracyjnych.
Wszystkie opakowania -D są w 100% tym samym produktem, tej samej jakości i tej samej specyfikacji, co opakowania sprzedawane wcześniej bez przyrostka -D.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
133.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
56.11 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jin Qian et al.
Virology, 474, 10-18 (2014-12-03)
Interferon-induced transmembrane (IFITM) proteins inhibit the entry of a large number of viruses. Not surprisingly, many viruses are refractory to this inhibition. In this study, we report that different strains of HIV and SIV are inhibited by human IFITM proteins
Marie-Claude Perry et al.
Molecular and cellular biology, 34(23), 4232-4243 (2014-09-24)
The tyrosine kinase receptor ERBB2 is required for normal development of the heart and is a potent oncogene in breast epithelium. Trastuzumab, a monoclonal antibody targeting ERBB2, improves the survival of breast cancer patients, but cardiac dysfunction is a major
Y Jiang et al.
Oncogene, 34(50), 6079-6091 (2015-03-10)
Epstein-Barr virus (EBV) causes human lymphoid malignancies, and the EBV product latent membrane protein 1 (LMP1) has been identified as an oncogene in epithelial carcinomas such as nasopharyngeal carcinoma (NPC). EBV can epigenetically reprogram lymphocyte-specific processes and induce cell immortalization.
Oliver Wicht et al.
Journal of virology, 88(14), 7952-7961 (2014-05-09)
Isolation of porcine epidemic diarrhea coronavirus (PEDV) from clinical material in cell culture requires supplementation of trypsin. This may relate to the confinement of PEDV natural infection to the protease-rich small intestine of pigs. Our study focused on the role
Dannis G van Vuurden et al.
Neuro-oncology, 16(7), 946-959 (2014-01-29)
Glial brain tumors cause considerable mortality and morbidity in children and adults. Innovative targets for therapy are needed to improve survival and reduce long-term sequelae. The aim of this study was to find a candidate tumor-promoting protein, abundantly expressed in